Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
Differenziazione dei modelli di puntale con rack codificati a colori e indicazione dei modelli di pipette Gilson compatibili. Sistema di ricarica Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™, disponibile in versioni autoclavabili e sterilizzate.
Marca: Gilson™ F167205
45.21 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21836" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64980kg
Descrizione
- Color-coded racks to differentiate tip models and indicate the compatible Gilson™ pipet models
- Available in autoclavable and sterilized versions
- Fits Universal Reload box (Cat. No. F167100G, available separately)
- Sterilized Tower Pack is individually wrapped in medical device-quality plastic to help protect tips from contamination
Specifica
20 to 300 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Blister Refill | |
Green | |
D300 20 to 300μL 51mm L Pipetman™ Diamond™ pipet tips |
Non-filtered | |
Clear | |
4.21 in. | |
Gamma-ray Sterilized | |
Tower Pack™ Pipet Refill System | |
Single-use | |
Polypropylene |