Learn More
Gilson™ Sistema di ricarica PIPETMAN™ TOWERPACK™
Differenziazione dei modelli di puntale con rack codificati a colori e indicazione dei modelli di pipette Gilson compatibili. Sistema di ricarica Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™, disponibile in versioni autoclavabili e sterilizzate.
Marca: Gilson™ F167103
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.56700kg
Descrizione
- Color-coded racks to differentiate tip models and indicate the compatible Gilson™ pipet models
- Available in autoclavable and sterilized versions
- Fits Universal Reload box (Cat. No. F167100G, available separately)
- Sterilized Tower Pack is individually wrapped in medical device-quality plastic to help protect tips from contamination
Specifica
2 to 200 μL | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
10.7 cm | |
Sistema di ricarica delle pipette Tower Pack™ | |
Single-use | |
Polypropylene |
Non-filtered | |
Clear | |
4.21 in. | |
Rack, 10 x 96 | |
Yellow | |
Puntali per pipetta D200 da 2 a 200 μl 51mm Pipetman L™ Diamond™ |