Learn More
Tappo a vite GL14 per bottiglia da laboratorio per terreni GL 45 Pyrex
Per facilitare il travaso di liquidi all'interno di un sistema di collegamento chiuso e sterile. Il tappo a vite GL14 per flacone da laboratorio GL45Pyrex™ è integrato in un sistema di collegamento Pyrex™ ideale per laboratori di chimica e biotecnologia.
Marca:  Pyrex 4538/02
14.06 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00900kg
Codice prodotto. 15113937
  • 14.80€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Connection system screwcaps for Pyrex™ GL 45 media-lab bottles facilitate the transfer of liquids within a closed and sterile system, ideal for chemistry and biotechnology laboratories
  • Begin by choosing a two or three port connection system screwcap, add tubing adapters and inserts to attach tubing
  • Four different tubing diameters can be accommodated (OD 1.6mm, 3.0mm, 3.2mm and 6.0mm)
  • The additional pressure compensation set that includes a membrane filter with 0.2μ m sized pores permits sterile pressure equalisation
  • Unused ports can be sealed with a blanking cap (15123937)
  • Components are fully interchangeable and compatible with both two and three port screwcaps
  • Screw caps and components are temperature resistance to 140°C
  • Autoclavable and dishwasher safe
Specifica
Specifica
Tappo a vite GL14
Polipropilene
14 mm
Ideal for chemistry and biotechnology laboratories
Uscita tubi