Learn More
Tappo a vite GL45 per bottiglia da laboratorio per terreni GL 45 Pyrex
Per collegare i flaconi di terreni con filettatura GL45 con tubi flessibili e connettore doppio. Il connettore doppio per tubi flessibili con tappo a vite con filettatura GL45 per flaconi di terreni da laboratorio Pyrex™ GL45 assicura la sterilità delle soluzioni.
Marca: Pyrex 4537/06
87.68 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04500kg
Descrizione
- Prodotto in polipropilene con connettori per tubi che permettono di collegare i flaconi per terreni di coltura/da laboratorio GL 45 ai tubi flessibili
- Adatto per l'utilizzo con tubi elastici morbidi con diametro interno di 6 – 9 mm (come tubi in Viton®, Tygon® o altri tubi in silicio)
- Il contenuto dei flaconi può essere mantenuto sterile con un connettore di sfiato opzionale con filtro per siringa da 0.2 μm
- I connettori superiori inclinati impediscono l'attorcigliamento dei tubi
- Il tappo a vite può essere rimosso senza la necessità di smontare il tubo poiché il centro ruota liberamente
- Resistenza termica fino a 140ºC
- Autoclavabile
- Lavabile in lavastoviglie
Specifica
Tappo a vite GL45 | |
Da 6 a 9 mm | |
Soft Elastic tubing | |
Connettore filettato |
Sì | |
Polipropilene | |
45 mm |