Learn More
Sampling Systems™ GL45 Stainless Steel Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 mL
1 L
Descrizione
- Made from corrosion resistant 316L stainless steel
- Includes a widely used GL45 bottle thread
- Featuring an airtight screw cap with a PTFE sealing ring
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1 L |
Capacità (sistema imperiale) | 33.8 oz. |
Colore | Silver |
Materiale | Stainless Steel (316L) |
Quantità | 1 Bottle |
Closure Included | Yes |
Forma | Cylindrical |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Altezza (sistema metrico) | 175 mm |
Product Type | Metal Storage Bottle |