Learn More
Hecht Karl™ Sfere in vetro
In vetro trasparente lucido. Le sfere in vetro Karl Hecht™ sono utilizzabili come sfere di ebollizione, biglie di miscelazione e per colonne di distillazione.
29.00€ - 56.00€
Specifica
Tipo | Sfera di vetro |
---|---|
Materiale | Vetro |
Quantità | Confezione da 1 kg |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10439411
|
Hecht Karl™
41401001 |
1 mm |
56.00€
1kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10359111
|
Hecht Karl™
41401002 |
2 mm |
30.00€
1kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10073681
|
Hecht Karl™
41401004 |
4 mm |
49.00€
1kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10699421
|
Hecht Karl™
41401006 |
6 mm |
29.00€
1kg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Microsfere di vetro solide e lucide per uso generale in laboratorio.Specifica
Sfera di vetro | |
Vetro | |
Confezione da 1 kg |