Learn More
Socorex™ Glass Barrels
90.60€ - 111.00€
Specifica
Product Type | Glass Barrel |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Self-refilling Syringe |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10560753
|
Socorex™
0187.10 |
10 mL |
111.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 26-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10151872
|
Socorex™
0187.02 |
2 mL |
90.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Glass Barrel | |
Self-refilling Syringe |