Learn More
MP Biomedicals™ Glass Beads
Contains replacement reagents to run all Saftest™ test kits.
Marca:  MP Biomedicals™ 07DP1070
Codice prodotto. 15506236
  • 55.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with SafTest analyzer
  • Used with all six SafTest test kits
  • Appropriate for all testing endpoints
  • Research area: Lipid degradation and oxidation
  • Detection method: Bichromatic photometer
  • Application area: Oil/fat degradation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Glass
One tube (5mm sized beads)