Learn More
Fisherbrand™ Glass Beads for Microbead Sterilizers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Fisherbrand Micro Bead Sterilizers
Dimensione della confezione:
1000g
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Outside | 3 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 g |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sterilization |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Micro Bead Sterilizers |
| Modello | Extra Glass Beads |
| Product Type | Accessory |
| Peso (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Peso (sistema metrico) | 1000 g |
| Materiale | Glass |