Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
Produktkod. 11746175 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico):
0.10 to 0.25 mm
0.25 - 0.50 mm
0.50 to 0.75 mm
0.75 - 1 mm
1 to 1.5 mm
Förpackningsstorlek
500g
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11746175
missing translation for 'mfr': RETSCH 22.222.0003
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
  • Ideal for disruption of biological cells
Specifikationer
Tipo Biglie
Materiale Glass
Diametro (sistema metrico) 0.50 to 0.75 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mixer Mill MM 200
Quantità 500 g
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.