Learn More
RETSCH Sfere di vetro per mulini
For use with Retsch MM 200 Mixer Mills.
56.55€ - 58.85€
Specifica
Tipo | Beads |
---|---|
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mixer Mill MM 200 |
Quantità | 500 g |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11726175
|
RETSCH
22.222.0001 |
0.10 to 0.25 mm |
58.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11736175
|
RETSCH
22.222.0002 |
0.25 - 0.50 mm |
58.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11756175
|
RETSCH
22.222.0004 |
0.75 - 1 mm |
56.55€
500g |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10782701
|
RETSCH
22.222.0005 |
1 to 1.5 mm |
58.85€
500g |
Spedizione stimata: 23-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11746175
|
RETSCH
22.222.0003 |
0.50 to 0.75 mm |
58.85€
500g |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for disruption of biological cells
Specifica
Beads | |
Glass | |
Mixer Mill MM 200 | |
500 g |