Learn More
Sartorius™ Glass Bell Jar
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100g to 1kg Weights
10kg Weights
1g to 50g Weights
1mg to 5g Weights
20kg Weights
2kg to 5kg Weights
50kg Weights
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Bell Jar |
| Materiale | Glass |
| Forma | Bell |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2kg to 5kg Weights |
| Quantità | 1 Each |