Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Codice prodotto. 10244712
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10000 ml
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Smerigliatura standard 12/21 NS
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 45/40 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
0.025 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10244712
Marca: Hirschmann™ 2820166
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la manipolazione e la misurazione accurata e sicura dei liquidi di laboratorio. Le fiasche volumetriche di Classe A Hirschmann Instruments™ con tappo Poly e graduazione blu sono realizzate con resistenti tubi in vetro DURAN™.
  • With NS ground and polyethylene stopper
  • Acc. to DIN EN ISO 1042
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polyethylene
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Materiale Vetro Duran, Duran Glass
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Limite di errore ±0,04 ml
Giunto rastremato standard 12/21 NS Standard Ground
Tolleranza ±0.04 ml
Graduated
Classe A