Learn More
Hirschmann™ Matraccio volumetrico graduato in vetro blu con stopper in polietilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 mL
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
5 L
10000 ml
Giunto rastremato standard:
12/21 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Smerigliatura standard 12/21 NS
Smeriglio standard 10/19 NS
Smeriglio standard 12/21 NS
Smeriglio standard 14/23 NS
Smeriglio standard 19/26 NS
Smeriglio standard 24/29 NS
Smeriglio standard 29/32 NS
Smeriglio standard 45/40 NS
Smeriglio standard 7/16 NS
Tolleranza:
±0.025 ml
±0.04 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
±0.6 ml
±0.6 ml
±1.2 ml
±2 ml
0.025 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- With NS ground and polyethylene stopper
- Acc. to DIN EN ISO 1042
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Vetro Duran, Duran Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Limite di errore | ±0.6 mL |
| Giunto rastremato standard | 24/29 NS Standard Ground |
| Tolleranza | ±0.6 ml |
| Graduated | Sì |
| Classe | A |