Learn More
Hirschmann™ Glass Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Square-shaped amber glass for the protection of light-sensitive media
- GL 45
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Amber |
| Materiale | Glass |
| N. per confezione | 1 Each |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 32 mm |
| Product Type | Media Storage Bottle |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | ceramus™ opus™ and solarus™ |
| Materiale chiusura | Polypropylene |