Learn More
Hirschmann™ Pipetta capillare in vetro
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 μl
10 μl
100 μL
100 to 200 μL
20 μl
20 to 40 μL
44.7 μL
50 μl
50 to 100 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 400
Descrizione
- With ringmark
- Conformity certified
- Manufactured from durable DURAN™ glass
- Acc. to ISO 7550, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.0025 |
| Certificazione/Conformità | ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC |
| Materiale | Vetro |
| Include | Marchio a rullo |
| Volume (sistema metrico) | 50 μl |
| Tipo | Pipetta capillare |
| Monouso | Sì |