Learn More
Brand™ Glass Centrifuge Tube
The Glass Centrifuge Tube is rimless and ungraduated, and manufactured from AR-GLAS™. It can withstand speeds of up to RCF 3500 x g.
Marca: Brand™ 779022
61.40 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.37900kg
Descrizione
- AR-GAS™
- Round bottom shape
- Rimless
- Max. speed RCF 3500 x g
Specifica
13 mL | |
200 Pk. | |
No | |
No | |
3500 x g |
Soda Lime Glass | |
Round | |
16.5 mm | |
Centrifuge Tube |