Learn More
Hirschmann™ Montavetrini in vetro con certificazione CE a IVD 98/79 EC
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20 x 26 mm
Product Type:
Montavetrino
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Superficie molata e lucidata
- Numero di LOTTO sulla confezione
- Etichettato con: data di scadenza, CE ai sensi delle norme IVD 98/79CE. In base alle normative di calibrazione tedesche (Eichordnung), si possono commercializzare e utilizzare nella Germania Occidentale solo coperchi in vetro per emocitometro con calibrazione ufficiale
Specifica
Specifica
| Product Type | Montavetrino |
| Materiale | Vetro |
| Spessore (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Dimensioni (L x P) | 20 x 26 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Emocitometro |