missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Essiccatore in vetro
242.74€ - 776.98€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11726755
|
Rogo Sampaic™
BDB006 |
100 mm |
242.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11764126
|
Rogo Sampaic™
BDB007 |
150 mm |
332.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11786755
|
Rogo Sampaic™
BDB009 |
250 mm |
589.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11794146
|
Rogo Sampaic™
BDB008 |
200 mm |
429.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11770725
|
Rogo Sampaic™
BDB010 |
300 mm |
776.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Glass | |
Desiccator | |
1 Each |