Learn More
Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles
GREENER_CHOICE
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
208.00€ - 381.00€
Specifica
Materiale Glass Fibers
Grado G400
Product Type Extraction Thimbles
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Inside Lunghezza (sistema metrico) Spessore della parete Prezzo Quantità e disponibilità  
30052903
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-019090
19 mm 90 mm 1.2 mm
208.00€
pezzi 25
30052901
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-022080
22 mm 80 mm 1.6 mm
208.00€
pezzi 25
30052911
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-025100
25 mm 100 mm 1.6 mm
208.00€
pezzi 25
30052916
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-026060
26 mm 60 mm 1.5 mm
208.00€
pezzi 25
30052906
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-030100
30 mm 100 mm 1.5 mm
245.00€
pezzi 25
30052905
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-033094
33 mm 94 mm 1.5 mm
245.00€
pezzi 25
30052918
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius
FT-1204-043123
43 mm 123 mm 1.7 mm
381.00€
pezzi 25
Descrizione
Descrizione
  • Composed of high-purity glass fiber for uncontaminated results
  • Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
  • Glass fiber thimbles offer remarkable resistance to high temperatures
  • Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
  • Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Specifica
Specifica
Glass Fibers
G400
Extraction Thimbles