Learn More
Merck Filtri in fibra di vetro
Per la prefiltrazione e l'analisi dei contaminanti
54.00€ - 219.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Colore | Bianco |
Tipo di filtro | Filtro spesso |
Materiale | Microfibra di vetro borosilicato |
Particle Retention | Da 0.8 a 8 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Grado | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10411751
|
Merck
AP2514250 |
5.59 in. | AP25 |
219.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10677311
|
Merck
AP2501000 |
0.3 in. | AP25 |
54.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10771971
|
Merck
AP2502500 |
0.98 in. | AP25 |
59.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10586702
|
Merck
AP2009000 |
3.5 in. | AP20 |
139.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10712901
|
Merck
AP2012450 |
4.88 in. | AP20 |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10566512
|
Merck
AP2004700 |
1.8 in. | AP20 |
83.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10258330
|
Merck
AP2007500 |
2.9 in. | AP20 |
118.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10196370
|
Merck
AP2002500 |
0.98 in. | AP20 |
56.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10781971
|
Merck
AP2504200 |
1.6 in. | AP25 |
81.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10648451
|
Merck
AP2001300 |
0.5 in. | AP20 |
81.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10257960
|
Merck
AP2509000 |
3.5 in. | AP25 |
146.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10349840
|
Merck
AP2501300 |
0.5 in. | AP25 |
56.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10054660
|
Merck
AP2507500 |
2.9 in. | AP25 |
113.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10695571
|
Merck
AP2004200 |
1.6 in. | AP20 |
79.65€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10491361
|
Merck
AP2504700 |
1.8 in. | AP25 |
83.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10647891
|
Merck
AP2502200 |
0.8 in. | AP25 |
58.35€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10267960
|
Merck
AP2512450 |
4.88 in. | AP25 |
192.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10722901
|
Merck
AP2014250 |
5.59 in. | AP20 |
215.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10014640
|
Merck
AP2005500 |
2.1 in. | AP20 |
99.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For prefiltration and contamination analysis
Diametri del disco adatti per il diametro interno dell’O-ring o il diametro esterno del filtro. Disponibili in tre gradi.
- I filtri serie AP15, 20 e 25 sono realizzati in vetro in microfibra borosilicato con resina acrilica legante
- I filtri conservano l'integrità strutturale senza perdita di peso durante il riscaldamento a 550°C (1022°F) dopo la filtrazione del campione
- Autoclavabili
Specifica
Sì | |
Filtro spesso | |
Da 0.8 a 8 μm | |
Sterile | |
Resina legante | |
1022 °F | |
Filter Membranes |
Bianco | |
Microfibra di vetro borosilicato | |
2 μm | |
Hydrophilic | |
Liscio | |
550 °C | |
Idrofilo |