Learn More
Merck Filtri in fibra di vetro senza leganti
Choose from six grades of filters. Glass Fiber Filters without Binders are made of borosilicate microfiber glass. Available in multiple pore sizes and flow rates for a variety of filtration and analysis applications utilizing depth filters. Autoclavable.
Marca: Merck AP4001000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
For prefiltration and contamination analysis
Diametri del disco adatti per il diametro interno dell’O-ring o il diametro esterno del filtro. Disponibili in tre gradi.
- I filtri serie AP15, 20 e 25 sono realizzati in vetro in microfibra borosilicato con resina acrilica legante
- I filtri conservano l'integrità strutturale senza perdita di peso durante il riscaldamento a 550°C (1022°F) dopo la filtrazione del campione
- Autoclavabili
Specifica
44.5 l/min./cm2 | |
Sì | |
Filtro spesso | |
0.7 μm | |
6 ml/min./cm2 | |
AP40 | |
Liscio | |
550 °C | |
475 μm | |
Idrofilo | |
1 cm |
50 mm di H2O | |
Bianco | |
Microfibra di vetro borosilicato | |
Sterile | |
Determinazione delle sostanze volatili sospese nelle acque reflue e negli effluenti industriali | |
Hydrophilic | |
1022 °F | |
0.018 in. | |
Filter Membranes | |
0.3 in. | |
1 cm |