Learn More
Bohlender™ Giunti a vite in ETFE rinforzato con fibra di vetro
Tappi a vite da utilizzare per collegare apparecchiature e raccordi con filettature GL a tubi a parete spessa o a tubi in vetro, plastica o metallo. I giunti a vite in ETFE rinforzato con fibra di vetro Bohlender™ BOLA™ sono ideali per il fissaggio di sonde, termometri, tubi per immersione o cavi nei recipienti di reazione. Ideali per l'uso in ambienti aggressivi.
23.00€ - 106.00€
Specifica
Product Type | Screw Joint |
---|---|
Certificazione/Conformità | FDA Conform |
Min. Operating Temperature (Metric) | -50°C |
Quantità confezione | 1 Each |
Colore | Red |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10792173
|
Bohlender™
D593-06 |
For 0.8mm tubing O.D. | GL 14 |
27.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10028360
|
Bohlender™
D590-18 |
For 10mm tubing O.D. | GL 18 |
68.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10745992
|
Bohlender™
D590-32 |
For 10mm tubing O.D. | GL 25 |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10222351
|
Bohlender™
D590-12 |
For 4mm tubing O.D. | GL 18 |
23.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10489381
|
Bohlender™
D590-30 |
For 6mm tubing O.D. | GL 25 |
94.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10120461
|
Bohlender™
D590-06 |
For 6mm tubing O.D. | GL 14 |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tappo a vite in ETFE rinforzato con fibra di vetro rosso
- Parti interne: V-ring in PPS, O-ring in FKM, anello conico in PTFE e anello di tenuta
- Per diametri di provette inferiori a 3 mm (non esposti al terreno)
- Buona resistenza chimica
- Il terreno è esposto soltanto a PTFE
Specifica
Screw Joint | |
-50°C | |
Red | |
150°C |
FDA Conform | |
1 Each | |
10 bar |