Learn More
Hecht Karl™ Glass Gas Washing Bottles
134.00€ - 143.00€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Tipo | Gas Washing Bottle |
Include | Filter Plate |
Dimensione del poro | 1 μm |
Certificazione/Conformità | DIN 12596 |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10073661
|
Hecht Karl™
41470012 |
100 mL |
134.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10083661
|
Hecht Karl™
41470018 |
250 mL |
143.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Glass | |
Filter Plate | |
DIN 12596 |
Gas Washing Bottle | |
1 μm | |
1 Each |