Learn More
Alla France™ Idrometro in vetro
Use these hydrometers for a variety of applications. Alla France™ Glass Hydrometers feature a benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.
37.40€ - 97.30€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Tipo | Idrometro |
Accuracy | ±0.002 g/ml |
Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Uso generico |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11793183
|
Alla France™
3010FG100/20-qp |
1.000 to 1.100 g/mL |
97.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11703193
|
Alla France™
3010FG110/20-qp |
1.100 to 1.200 g/mL |
97.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773183
|
Alla France™
3010FG080/20-qp |
Da 0,800 a 0,900 g/ml |
37.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11713193
|
Alla France™
3010FG120/20-qp |
1.200 - 1.300 g/ml |
91.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- General Purpose Hydrometers
- 100 g/mL series
- Density scale (g/mL)
- Reading below meniscus
- Without Certificate
Specifica
1 ciascuno | |
±0.002 g/ml | |
Uso generico |
Idrometro | |
300 mm |