Learn More
Laboratories Sales™ Tubular Glass Injection Vials
Codice prodotto. 11722997 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 ml
20 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 160
pezzi 208
pezzi 95
Codice prodotto. 11722997
Marca: Laboratories Sales™ 150865
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-quality tubular glass vials suitable for diagnostic, pharmaceutical and healthcare applications in the laboratory.
  • Manufactured from Type 1B clear neutral glass
  • Aluminum crimp seals and rubber stoppers available
  • Hand crimping tools and de-cappers are also available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Volume (sistema metrico) 5 mL
N. per custodia 208
Dimensioni (sistema metrico) apertura 20 mm
Stile Tubular
Altezza (sistema metrico) 39 mm
Tipo Injection Vial