Learn More
Hirschmann™ Glass Inserts
Glass inserts for Hirschmann™ plates formats. Glass providing excellent chemical inertness, no leaching of plastics.
Marca: Hirschmann™ 9240584
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Loose glass inserts
- Highly pure
- Chemically inert
Specifica
384-well Hirschmann plates | |
384/Pk. | |
DURAN™ Glass | |
Glass Inserts |