Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides
Codice prodotto. 11864782
Click to view available options
Stile angolo:
A margine smerigliato
Senza margini
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11864782
Marca: Rogo Sampaic™ BPB017
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Holds specimens for observation with a microscope. Rogo Sampaic™ Glass Microscope Slides are manufactured from soda lime glass and available with or without a frosted margin.
  • Raw or ground edge styles available
  • Dimensions: approx. 76 x 26mm
  • Supplied in packs of 50
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Edges Grezzo a vista o a 90°
Materiale Vetro sodico-calcico
Spessore (sistema metrico) 1.1 mm
Rivestimento Levigato
Stile angolo Senza margini
Quantità Confezione da 50