Learn More
Macherey-Nagel™ Micro inserti con apertura larga N11 in vetro
Store material in glass vials with screw knecks and closures. Insert for Type N10 Wide Opening Screw Neck Vials come in a variety of sizes.
23.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro |
Stile | Per fiale con apertura larga |
Stile della base | Conico |
Altezza (sistema metrico) | 31 mm |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10728032
|
Macherey-Nagel™
702716 |
0.25 mL | 12 mm tip |
23.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10072711
|
Macherey-Nagel™
702813 |
0.2 ml | 15 mm tip |
23.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Screw neck vials N 10 Wide opening
- Often used on Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ and Jasco™ instruments
- Different inserts available
Specifica
Trasparente | |
Per fiale con apertura larga | |
31 mm | |
Per fiale con apertura larga |
Vetro | |
Conico | |
Confezione da 100 |