Learn More
Macherey-Nagel™ Glass N9/N11 Wide Opening Micro Insert
Marca:  Macherey-Nagel™ 702818
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12490450
  • 58.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Clear
0.1 mL
Conical
100 Pk.
Glass
With plastic spring
29 mm
Wide Opening Vials