Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Cotton Plugged
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Stile punta:
Closed Tip
Standard
Standard Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.27 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 7 mm |
| Materiale | Vetro a calce sodata |
| Da utilizzare con (applicazione) | Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Stile punta | Standard Tip |
| Stile della parte superiore | Smooth fire polished |
| Volume (sistema imperiale) | 0.07 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Vedi altri risultati |