Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
Marca:  Fisherbrand™ M4270NO250FS4
62.86 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21745" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11755108
  • 145.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • In confezioni da 1,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Soda Lime Glass
1000 conf.
0.07 oz.
270 mm
Single-use
8.4 mm
Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Standard Tip
2 mL
Unplugged Pasteur Pipet
Fisherbrand Pipetters