Learn More
Fisherbrand™ Pipetta Pasteur in vetro sodico-calcico
Codice prodotto. 11775098 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
270 mm
Tipo:
Cotton Plugged
Cotton-plugged Pasteur Pipet
Unplugged Pasteur Pipet
Stile punta:
Closed Tip
Standard
Standard Tip
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11775098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni.
  • In confezioni da 1,000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione With constriction
Materiale Vetro sodico-calcico
Da utilizzare con (applicazione) Single Use in Microbiological and Serological Laboratory Applications, Pipetting Liquids, Dropwise Dosing of Liquids and Reagents, Distribution of Heated Liquid Quantities
Quantità 1 ciascuno
Stile punta Closed Tip
Volume (sistema imperiale) 0.07 oz.
Volume (sistema metrico) 2 mL
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Unplugged Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fisherbrand Pipetters