Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.
Marca: Poulten & Graf GmbH D897
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.89620kg
Descrizione
- Available with or without plug
- Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
- Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
- All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
BS 5732,ISO 7712 | |
50 ml | |
Confezione da 1000 | |
Pipetta Pasteur |
Vetro | |
Unplugged | |
150 mm | |
Sì |