Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Codice prodotto. 10659932
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Plugged
Unplugged
Dimensione della confezione:
250 confezioni
pezzi 1000
pezzi 250
Codice prodotto. 10659932
Marca: Poulten & Graf GmbH D810/PP
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.
  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
Certificazione/Conformità BS 5732,ISO 7712
Materiale Vetro
Sterilità Non-sterile
Gocce/mL Da 30 a 35 ml
Include Plugged
Quantità Confezione da 1000
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso