Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.
Marca: Poulten & Graf GmbH D812/VA
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Available with or without plug
- Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
- Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
- All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
BS5732,ISO7712 | |
Soda Lime Glass | |
Plugged | |
230 mm | |
Single-use |
6.8 to 7.1 mm | |
Sterile | |
250 | |
Pasteur Pipet |