Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro
Codice prodotto. 15962290
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Plugged
Unplugged
Dimensione della confezione:
250 confezioni
pezzi 1000
pezzi 250
Codice prodotto. 15962290
Marca: Poulten & Graf GmbH D810/VA
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.
  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark
Specifica
Certificazione/Conformità BS5732,ISO7712
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Sterile
Gocce/mL 30 to 35 mL
Include Plugged
Quantità 250 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pasteur Pipet