Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
Codice prodotto. 11962138 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numero stopper:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11962138
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto separatore a goccia Fisherbrand™ in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE separa le miscele in solventi immiscibili. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile, ma fornito con un tappo in vetro e plastica.
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
    • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Capacità (sistema metrico) 250 ml
    Materiale Vetro borosilicato
    Certificazione/Conformità ISO 4800
    Quantità Conf. da 1
    Valvola di chiusura PTFE
    Stopper Material Vetro, plastica
    Numero stopper 24/29
    Product Type Separatory Funnel