Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numero stopper:
19/26
24/29
29/32
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
| Quantità | Conf. da 1 |
| Valvola di chiusura | PTFE |
| Stopper Material | Vetro, plastica |
| Numero stopper | 24/29 |
| Product Type | Separatory Funnel |