Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto separatore a goccia Fisherbrand™ in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE separa le miscele in solventi immiscibili. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile, ma fornito con un tappo in vetro e plastica.
59.45€ - 102.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 4800 |
Quantità | Conf. da 1 |
Valvola di chiusura | PTFE |
Stopper Material | Vetro, plastica |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Numero stopper | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11982138
|
Fisherbrand™
|
1000 ml | 29/32 |
102.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11952138
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 19/26 |
79.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11962138
|
Fisherbrand™
|
250 ml | 24/29 |
76.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11972138
|
Fisherbrand™
|
500 ml | 24/29 |
82.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11942138
|
Fisherbrand™
|
50 mL | 19/26 |
59.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Il tappo di facile apertura aiuta a ridurre l'accumulo di pressione durante la lavorazione.
Specifica
Vetro borosilicato | |
Conf. da 1 | |
Vetro, plastica |
ISO 4800 | |
PTFE | |
Separatory Funnel |