Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Plate Adamant
Codice prodotto. p-8012122 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5 x 10 cm
Quantità:
200 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 12814431
Marca: Macherey-Nagel™ 821040.200
Solo null disponibili
Specifica
Dimensione particelle 5 to 17 μm
Dimensione del poro 60 Å
Quantità 200 Pk.
Tipo Glass Plate
Indicatore fluorescente UV254
Volume dei pori 0.75 mL/g
Superficie specifica ∼500 m2/g
Dimensioni (L x P) 5 x 10 cm