Learn More
Hoefer™ Piastre in vetro per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 Standard o SE 400
Parti accessorie per unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma SE 600 Standard o SE 400
60.80€ - 150.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 |
---|---|
Materiale | Vetro |
Quantità | 2/conf. |
Dimensioni (L x P) | 18 x 16 cm |
Lunghezza (sistema metrico) | 18 cm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11519753
|
Hoefer™
SE6102 |
Piastra in vetro |
60.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11905368
|
Hoefer™
SE6102LF |
Piastra in vetro a bassa fluorescenza |
150.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410, and SE400 Vertical Electrophoresis Units
- Regular (straight, without notch)
- Supplied in packs of 2
Specifica
Unità di elettroforesi verticale SE 600 Chroma, SE 600 standard, SE 400 | |
2/conf. | |
18 cm |
Vetro | |
18 x 16 cm | |
16 cm |