Learn More
Fisherbrand™ Glass Probe
For Use With: Digital Thermoregulator VTF and VTF EVO
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Descrizione
- 250 mm long
- Immersible in liquid
Specifica
Termoregolatore VTF, VTF EVO | |
250 mm | |
Probe |