Learn More
Gravis Bottiglia in vetro per campioni
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
12.5 ml
20 mL
25 mL
67 ml
96 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 131
pezzi 140
pezzi 210
pezzi 86
Descrizione
- Available in a range of capacities
Specifica
Specifica
| Materiale | Glass |
| Volume (sistema metrico) | 25 mL |
| N. per confezione | 210 |
| Quantità | Confezione da 210 |