Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Dimensione chiusura:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Stile:
Squat form
Tall form
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 190
pezzi 231
pezzi 264
pezzi 399
pezzi 666
pezzi 882
Descrizione
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Squat and tall form options with standard neck sizes
- 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
- Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
- Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23 mm |
| Materiale | Vetro neutro di tipo 1B |
| Volume (sistema metrico) | 14 ml |
| Stile | Squat form |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 58 mm |
| Dimensione chiusura | 22 mm |