Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Stile della base:
Conical Bottom
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Sì
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.65 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Descrizione | Micro-Vial |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
| Materiale | Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC, HPLC |
| Stile collo | Screw |
| Tipo di imballaggio | CleanPack, scatola in polipropilene |
| Volume (sistema metrico) residuo | <3 μL |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 1 mL |
| Stile della base | Conical Bottom |
| Vedi altri risultati |