Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta
Codice prodotto. p-7113834 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Amber
Ambra
Clear
Trasparente
Stile della base:
Conical Bottom
Fondo piatto
Marking Spot:
No
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
1 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.65 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11595874
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fiale standard per GC e HPLC.
  • Standard vials for GC and HPLC
  • Specially suitable for VWR (Merck™)/Hitachi instruments
  • Broad range of Micro-Inserts
  • Vials and seals also available as 2-in-1 KIT
  • Small opening requires Micro-Inserts with a diameter of 5mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo <110 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1.5 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND8
Marking Spot
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.