Learn More
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta
Fiale standard per GC e HPLC.
16.25€ - 114.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Glass
Da utilizzare con (applicazione) GC, HPLC
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
View More Specs
Products 5
Product Code Brand Colore Stile della base Marking Spot Volume (sistema metrico) di lavorazione Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Colore Stile della base Marking Spot Volume (sistema metrico) di lavorazione Price Quantity & Availability  
11595874
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11 09 0382
Amber Fondo piatto 1.5 mL
114.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
11515884
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11 09 0417
Clear Conical Bottom No 1 mL
58.05€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11565874
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11 09 0210
Trasparente Fondo piatto No 1.5 ml
16.25€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
10560053
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11 09 0259
Ambra Fondo piatto No 1.5 ml
106.00€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
11525884
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
11 09 0419
Clear Fondo piatto 1.65 mL
17.55€
pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Fiale standard per GC e HPLC
  • Particolarmente indicate per strumenti VWR (Merck™)/Hitachi, grande varietà di microinserti
  • Fiale e sigilli disponibili anche come kit 2 in 1
  • L'apertura di dimensioni ridotte richiede microinserti con un diametro di 5 mm
Specifications
Specifications
11.6 mm
GC, HPLC
CleanPack, scatola in polipropilene
100
Glass
Screw
32 mm
ND8
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Fiala in vetro con collo a vite, filettatura 8-425, imboccatura stretta