Learn More
Fisherbrand™ Glass Shell Vial
Recommended for HPLC usage.
11.40€ - 20.60€
Specifica
Materiale | Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | HPLC |
Stile collo | Shell Vial |
Stile della base | Flat Bottom |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11556064
|
Fisherbrand™
|
Clear | 5.5 mL | 44.6 mm |
17.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11501374
|
Fisherbrand™
|
Clear | 1.4 mL | 40 mm |
11.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11595884
|
Fisherbrand™
|
Clear | 2.3 mL | 31.5 mm |
13.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11511374
|
Fisherbrand™
|
Amber | 1.4 mL | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11566064
|
Fisherbrand™
|
Amber | 5.5 mL | 44.6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12960861
|
Fisherbrand™
|
Amber | 2.3 mL | 31.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Recommended for HPLC usage
- Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
- Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
Specifica
Glass | |
Shell Vial | |
100 |
HPLC | |
Flat Bottom | |
No |