Learn More
Rogo Sampaic™ Glass Slides
Marca:  Rogo Sampaic™ BPB030
Codice prodotto. 11832350
  • 9.81€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
76 mm
Cut
Green
76 x 26 mm
26 mm
Glass
50 Pack